Få mere at vide
Kaliumsulfat, (pulver/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457852 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457852 500 g 500g
11467852 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457852 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215256490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    266.43 DKK / 500g
    Spare 13.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulfate
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174.26
Grad ACS-reagens