Få mere at vide
Kaliumsulfat opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671180 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15671180 50 kg Fiberboard Box 50kg
15661180 1 kg Poly flaske 1kg
15681180 6 x 1 kg Polyflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671180 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1265850KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur., 99-101 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1.698 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur., 99-101%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Solid
Mængde 50 kg
Analyseprocentområde 99 til 101%
Lineær formel K2SO4
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174.26
Procent renhed 99.0% to 101.0%
Grad Reagens Ph. Eur.
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 2.66 g/cm3