Få mere at vide
Kaliumsulfat opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661180
Skift visning
Mængde:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15661180 1 kg Poly flaske 1kg
15681180 6 x 1 kg Polyflaske Pakke med 6
15671180 50 kg Fiberboard Box 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661180 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 126581KG
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur., 99-101 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulfate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.
Mængde 1 kg
Lineær formel K2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Uopløseligt i alkohol, Opløseligt i kogende vand 1gm/4mL, Opløseligt i glycerol 1gm/75mL, Opløseligt i vand 1gm/8,3mL
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174,26 g/mol
Procent renhed 99 til 101%
Emballage Poly flaske