Få mere at vide
Potassium Sulfate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™,
Beskrivelse
Anbefalet opbevaring
+5°C to +30°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1689°C (1013hPa) |
| Smeltepunkt | 1069°C |
| Farve | Colorless |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | 111g/L |
| Formel vægt | 174.26 |
| Procent renhed | >99.0% |
| Grad | ACS |
| Vis mere |