Få mere at vide
Kaliumsulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214590 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10214590 500 g 500g
10294630 1 kg 1kg
10509580 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214590 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7000/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kaliumsulfat, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689 °C
Smeltepunkt 1067 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174,25 g/mol
Emballage Plast pulver krukke