Få mere at vide
Kaliumsulfat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. giver kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen ved Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges til adskillelse af protein gennem elektroforese og fungerer også som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1689 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sulfate |
| Smeltepunkt | 1069 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0% min |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i alkoholOpløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid. |
| IUPAC navn | dikaliumsulfat |
| Formel vægt | 174.27 |
| Vis mere |