Få mere at vide
Potassium Sulfate, 99%
Artikelnummer. 11461728
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
Artikelnummer. 11461728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13975.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. at give kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen af Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges til adskillelse af protein gennem elektroforese og fungerer også som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. at give kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen af Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges til adskillelse af protein gennem elektroforese og fungerer også som et laboratoriereagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC navn dikaliumsulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689°C
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulfate
Smeltepunkt 1,069°C
Mængde 5000 g
Merck Index 14,7674
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
Formel vægt 174.27
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.662