Få mere at vide
Kaliumsulfat, 99%
Artikelnummer. 11451728
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451728 1000 g 1000g
11461728 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13975.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.35 DKK
    387.65 DKK / 1000g
    Spare 43.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. at give kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen af Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges til adskillelse af protein gennem elektroforese og fungerer også som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. at give kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen af Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges til adskillelse af protein gennem elektroforese og fungerer også som et laboratoriereagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC navn dikaliumsulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1.069 °C
Mængde 1000 g
Merck Index 14,7674
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid.
Formel vægt 174.27
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.662