Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumsulfat, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 12664997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12664997 1 kg Plastflaske 1kg
12674997 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12664997 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 424210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC navn dikaliumsulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15,7793
Opløselighedsinformation (10 g in 150 ml water) Clear colorless
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.33