Få mere at vide
Kaliumsulfat, 99+%, til analyse, vandfri pulver
Artikelnummer. 10052720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052720 500 g Plastflaske 500g
10502364 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207775000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    257.65 DKK / 500g
    Spare 37.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kogepunkt 1689.0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 6 til 8 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Very Fine Crystals or Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 110 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.66