Tekniske data
| Kogepunkt | 1689.0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sulfate |
| Smeltepunkt | 1067,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 8,5 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |