Få mere at vide
Kaliumsulfat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10752784
Brand: Thermo Scientific Acros 424222500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067.0°C
Farve Hvid
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Fine Crystals or Powder
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Opløselighedsinformation Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.66g/mL