Få mere at vide
Kaliumsulfat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10752784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752784 250 g Plastflaske 250g
10483171 1 kg Plastflaske 1kg
10389103 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424222500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    231.65 DKK / 250g
    Spare 33.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689.0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067,0 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 8,5 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Finkrystaller eller pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 110 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.66g/mL