Få mere at vide
Kaliumsulfat, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11317288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317288 100 g 100g
11327288 5 g 5g
11307288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030485.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Kaliumsulfat bruges til fremstilling af gødning (dvs. giver kalium og svovl), kaliumalun, kaliumcarbonat og glas. I analytisk kemi bruges det til bestemmelse af nitrogen ved Kjeldahl metode og protein i fødevarer. Det bruges også i de elektrostatiske virkninger på pKa-værdier af aminosyrerester i stafylokokkenukleasen. Det bruges også til adskillelse af protein gennem elektroforese. Det fungerer også som et laboratoriereagens..
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1.069 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,7674
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid.
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174.27
Procent renhed 99.99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.662 g/mL