Få mere at vide
Potassium sulfamate, 98%
Artikelnummer. 11495897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495897 100 g 100g
11485897 25 g 25g
11405907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24447.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13823-50-2 | H2KNO3S | 135.178 g/mol
Kaliumsulfamat bruges som fødevaretilsætningsstof, bruges til vandbehandling og som rengøringsmiddel. Det bruges til syntese af heterocykliske nitraminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumsulfamat bruges som fødevaretilsætningsstof, bruges til vandbehandling og som rengøringsmiddel. Det bruges til syntese af heterocykliske nitraminer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13823-50-2
Molekylær formel H2KNO3S
Molekylvægt (g/mol) 135.178
MDL nummer MFCD00059941
InChI nøgle BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
PubChem CID 23687442
IUPAC navn kalium;sulfamat
SMIL NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfamate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 100 g
Lineær formel H2NSO3K
Formel vægt 135.18
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic