Få mere at vide
Kalium standardopløsning, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Beskrivelse
Denne kaliumstandardopløsning indeholder en præcis koncentration på 990 –1010 μg/mL K 1+± 0,5 %. Det bruges til at bestemme koncentrationen af opløsninger i titreringer. Kaliumstandard er blevet brugt i atomabsorptionsspektroskopi.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | ClK |
| Koncentration | 990 – 1010 μg/ml K1 + (±0,5%) |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| Farve | Farveløs |
| InChI nøgle | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Cl-].[K+] |
| IUPAC navn | potassium chloride |
| Vis mere |