Få mere at vide
Kalium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml K i 2-5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10022580 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10022580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    420.90 DKK / 500ml
    Spare 13.10 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium standard solution
Navn note 1 mg/ml K i 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Molekylær formel K
Koncentration 997 til 1003 μg/ml K(1 +) i 2% HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00133776
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Molekylvægt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:26216
Formel vægt 39.1
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.