Få mere at vide
Sherwood Scientific™ Kalium standardopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NISTM KCl Ref SRM 918 |
| Koncentration | 1000 ppm |
| Emballage | 6 Pk. |
| Mængde | 100 ml |