Få mere at vide
Kalium Standardopløsning, 1g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943275 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12943275 500 mL 500ml
12933275 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12943275 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 128 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    325.04 DKK / 500ml
    Spare 120.96 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 500 mL