Få mere at vide
Kalium Standardopløsning, 1g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933275 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12933275 100 mL 100ml
12943275 500 mL 500ml
2 options
Artikelnummer. 12933275
Brand: Fisher Chemical B 128 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL