Få mere at vide
Potassium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Potassium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | HDPE plastic bottle |