Få mere at vide
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Beskrivelse
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Potassium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | K |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Kalium |
| InChI formel | InChI=1S/K.H |
| Vis mere |