Få mere at vide
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17958334
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958334 100 ml
17978804 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958334 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIKW1K100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel K
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 100 ml
Formel vægt 38,9637 g/mol