Få mere at vide
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17967079
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17967079 250 ml
17968519 500 ml
17968889 50 ml
17978879 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17967079 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPKN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel K
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 250 ml
Formel vægt 38.9637 g/mol