Få mere at vide
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17921806
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921806 200 g
16499649 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921806 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOK1000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 200 g
Formel vægt 38,9637 g/mol