Få mere at vide
Kaliumstandard: K @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17962476
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17962476 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17962476 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLKN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Kaliumstandard: K @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel K
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 100 ml
Formel vægt 38,9637 g/mol