Få mere at vide
Potassium Standard for ICP/MS, 2% HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15255936 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255936 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15255936 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLK11BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Standard
Navn note ICP/MS
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
CAS Max % 2.0, 0.0, 98.0
Tæthed 1.003 g/cm3 at 20°C
Fysisk form Liquid
Molekylær formel K
MDL nummer MFCD00133776
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K]
IUPAC navn potassium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Grad Claritas PPT
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L