Få mere at vide
Kaliumstandard for atomabsorption (AAS) 10.000μ g/ml (10.000 ppm) i 0,5 M salpetersyre ( HNO3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11429129 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429129 500 ml 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11429129 Leverandør Reagecon Leverandørnr. AAKM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 DKK
    837.36 DKK / 500ml
    Spare 887.64 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Fremstillet gravimetrisk af meget rent metal eller salt (mindst 99,9%) og testet ved en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
  • Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Materiale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering inden for området− 196 til+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til produktion af massespektroskopistandarder), højkvalitetssyrer og forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Oversigt Matrix: 0,5 M salpetersyre (HNO3)
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Fysisk form Væske
Koncentration 10.000 μg/ml (10.000 ppm)
Element K
Mængde 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • POTASSIUM AAS STANDARD SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, nitric acid