Få mere at vide
Kaliumstandard i baseolie 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16311206 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
16311206 50 g
1 options
Artikelnummer. 16311206 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGK84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    698.24 DKK / 50g
    Spare 186.76 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-09-7, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Cerfiticate af Analyse
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel K
MDL nummer MFCD00133776
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:26216
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5000 ug/g Potassium in Base Oil 75
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug