Få mere at vide
Kaliumstandard i baseolie 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11470289 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470289 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11470289 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGK82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    722.86 DKK / 50g
    Spare 27.14 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-09-7, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Cerfiticate af Analyse
CAS min % 0.5, 99.5
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylær formel K
MDL nummer MFCD00133776
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:26216
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-K8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-K8-4Z
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug