Få mere at vide
Kalium Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| K | 10.000μ g/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3 |
| Mængde | 125 mL |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug