Få mere at vide
Kaliumsorbat, TRC
Artikelnummer. 30419395
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30419395 100 g
1 options
Artikelnummer. 30419395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698450100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H7 O2 . K
Mængde 100 g
Synonym Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI formel InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMIL [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.0083
Procent renhed >95