Få mere at vide
Kaliumsorbat, Mikromol™
Artikelnummer. 17900516
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17900516 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17900516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0955.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kaliumsorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Analyt- eller komponentnavne Potassium Sorbate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 O2 . K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI formel InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMIL [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 150,0083 g/mol