Få mere at vide
Kaliumsorbat, 99%
Artikelnummer. 11495243
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495243 250 g 250g
11485243 1000 g 1000g
11405253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12844.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150,218 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Kaliumsorbat fungerer som en inhibitor for skimmelsvampe, gær i mange fødevarer som ost, vin, yoghurt, tørret kød, æblecider, læskedrikke, frugtdrikke og bagværk. Det bruges til fremstilling af sirup, milkshakes, cremer, lotioner, shampoo, makeup og solcremeprodukter. Det bruges hovedsageligt til at øge holdbarheden af forskellige kommercielle produkter uden at påvirke dets smag, lugt og farve af maden. Det bruges som konserveringsmiddel og anses for at være en erstatning for parabener.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, propylenglycol. Lidt opløseligt i acetone og chloroform, majsolie og ether. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24634-61-5
Molekylær formel C6H7KO2
Molekylvægt (g/mol) 150.218
MDL nummer MFCD00016546
InChI nøgle CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC navn kalium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMIL CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sorbate
Smeltepunkt >300 °C
Tæthed 1.361
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CH=CH-CH=CHCO2K
Mængde 250 g
Merck Index 14,7671
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, propylenglycol. Let opløselig i acetone og kloroform, majsolie og æter. Uopløselig i benzen.
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%