Få mere at vide
Kaliumsorbat, 99%
Artikelnummer. 10541321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541321 1 kg Plastflaske 1kg
10126923 100 g Plastflaske 100g
10452825 250 g Plastflaske 250g
11984961 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291740010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24634-61-5
Molekylær formel C6H7KO2
Molekylvægt (g/mol) 150.22
InChI nøgle CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC navn kalium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMIL CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sorbate
Surhed Består testen
Smeltepunkt 270,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 1% (105 °C, 3 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH=CHCH=CHCOOK
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 8847
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 58,2 % (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer: 6,5 % (20 °C)
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium sorbate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.