Få mere at vide
Kalium, fast form, 99% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| Farve | Sølv |
| Udseende | Sølvfarvet solid |
| Tæthed | 0,86 g/cm3 |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium Metal
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium