Få mere at vide
Kalium, fast form, 99% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11311398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311398 1 g 1g
11321398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010299.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-09-7 | K | 39,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-7-7440
Molekylær formel K
Molekylvægt (g/mol) 39.10
MDL nummer MFCD00133776
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC navn kalium
SMIL [K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
Farve Sølv
Udseende Silver colored solid
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95%