Få mere at vide
Kalium, fast form, 99% (metalbaseret)
Artikelnummer. 15422467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422467 5 g 5g
15412467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15422467 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045842.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Add to basket
CAS: 7440-09-7 | K | 39,10 g/mol
Kalium kombineres under tryk med sølvmetal for at danne 2 nye forbindelser: K2Ag og K3Ag. Dette kemikalie er vigtigt i neurons (hjerne og nerve) funktion og for at påvirke osmotisk balance mellem celler og interstitiel væske, med deres fordeling medieret i alle dyr (men ikke i alle planter) af den såkaldte Na+/K+-ATPase-pumpe. Det bruges også til at forhindre muskelsammentrækning og udsendelse af alle nerveimpulser hos dyr gennem aktionspotentialer. Kaliumion er et næringsstof, der er nødvendigt for menneskers liv og sundhed. Det bruges som reduktionsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-09-7
Molekylær formel K
Molekylvægt (g/mol) 39.10
MDL nummer MFCD00133776
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC navn kalium
SMIL [K]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Emballage Breakseal ampuller
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2257
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Procent renhed 99.95%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium, solid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium