Få mere at vide
Kalium, fast form, 99% (metalbaseret)
Beskrivelse
Kalium kombineres under tryk med sølvmetal for at danne 2 nye forbindelser: K2Ag og K3Ag. Dette kemikalie er vigtigt i neurons (hjerne og nerve) funktion og for at påvirke osmotisk balance mellem celler og interstitiel væske, med deres fordeling medieret i alle dyr (men ikke i alle planter) af den såkaldte Na+/K+-ATPase-pumpe. Det bruges også til at forhindre muskelsammentrækning og udsendelse af alle nerveimpulser hos dyr gennem aktionspotentialer. Kaliumion er et næringsstof, der er nødvendigt for menneskers liv og sundhed. Det bruges som reduktionsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Breakseal ampuller |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2257 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Procent renhed | 99.95% |