Få mere at vide
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10519200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10519200 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10519200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6840/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
CAS 6381-59-5
Farve White
pH 5.5 to 8.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H12KNaO10
MDL nummer 150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC navn potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Formel vægt 282.22g/mol
Emballage Plastic powder jar