Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10529200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529200 500 g 500g
10346240 1 kg 1kg
10161960 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10529200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6880/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 DKK
    545.53 DKK / 500g
    Spare 19.47 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 6381-59-5, Hvid, Smeltepunkt: 70 grader C, Molekylformel: C4H12KNaO10, Molekylvægt: 282.218, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 5,5 til 8,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
MDL nummer 150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 70 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 8,5
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 282,22g/mol