Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 6381-59-5, Hvid, Smeltepunkt: 70 grader C, Molekylformel: C4H12KNaO10, Molekylvægt: 282.218, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 5,5 til 8,5
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 70 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 8,5 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 282,22g/mol |