Få mere at vide
Kaliumnatriumtarrattetrahydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12685067 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12685067 500 g 500g
12675067 100 g 100g
12643600 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12685067 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    530.65 DKK / 500g
    Spare 99.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H4KNaO6·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 282.22
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70,0 °C til 80,0 °C
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Merck Index 15,779
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 630 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 282.22
Grad ACS-reagens