Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sodium tartrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 70,0 °C til 80,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O |
| Merck Index | 15,779 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 630 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 282.22 |
| Grad | ACS-reagens |