Få mere at vide
Kaliumnatriumtarrattetrahydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12643600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12643600 2.5 kg 2.5kg
12675067 100 g 100g
12685067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12643600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447220025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H4KNaO6·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 282.22
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70.0°C to 80.0°C
Mængde 2.5 kg
Lineær formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Merck Index 15,779
Opløselighedsinformation Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 282.22
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.