Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15109233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15109233
Brand: Thermo Scientific Acros 202860250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
MDL nummer MFCD00150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70.0°C to 80.0°C
Farve Hvid
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Fiber tromle
Molekylær formel C4H4KNaO6·4H2O
Lineær formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Mængde 25 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Specifik rotation + 22.10
Opløselighedsinformation Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 282.22
Formel vægt 282.22
Procent renhed 99+%
Grad Analyse
Fysisk form Krystaller