Få mere at vide
Kaliumnatriumtarrattetrahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10721861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721861 1 kg Plastflaske 1kg
10462011 500 g Plastflaske 500g
10638343 5 kg Plast tromle 5kg
15109233 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10721861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    691.65 DKK / 1kg
    Spare 133.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
MDL nummer MFCD00150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Oplysninger om nedbrydning >100 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 8,5 (5% sol ved 20 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C4H12KNaO10
Lineær formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Mængde 1 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Specifik rotationstilstand +22,10 (20,00 °C c=10,vand)
Molekylvægt (g/mol) 282.218
Formel vægt 282.22
Procent renhed 99 til 102%
Grad Analyse
Fysisk form Krystaller