Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, 99,0-102,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447852 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447852 3 kg 3kg
11427852 100 g -
11437852 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447852 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215256392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 DKK
    2914.97 DKK / 3kg
    Spare 145.03 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Mængde 3 kg
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Formel vægt 282.22
Grad ACS-reagens