Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, 99,0-102,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437852 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
Artikelnummer. 11437852
Brand: MP Biomedicals 0215256390
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Formel vægt 282.22
Grad ACS-reagens