Få mere at vide
Kaliumnatriumtartrattetrahydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Sodium Tartrate |
| Navn note | Tetrahydrat |
| CAS | 6381-59-5 |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Finkrystaller eller krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Hvid Poly Bredmundet Flaske |
| Molekylær formel | C4H12KNaO10 |
| Synonym | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
| Vis mere |